DH5α Chemikalisch Kompetent E. coli Küvetten
Lieferant: OriGene
ORIGCC100003EA 215 EUR
ORIGCC100003
DH5α Chemikalisch Kompetent E. coli Küvetten
Kompetente Zellen
  • lacZ-Marker für Blau/Weiß-Farbscreening
  • Transformation geklonter DNA in Bakterien Zellen
  • Ideal zum Subklonieren und Generieren von cDNA-Bibliotheken
Set enthält:
Chemisch kompetente DH5α-Zellen (5×200 μl)
Positive Kontroll-DNA - pUC19 (50 pg/μl, 25 μl)
SOC-Medium: 20 ml