Nexus™ Horizontal Clean Bench, 6' Breite
Lieferant: Labconco
Nexus™
LBCP5360630EA 0 EUR
LBCP5360630
Nexus™ Horizontal Clean Bench, 6' Breite
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Laminar-Flow-Arbeitsplätze
Nexus Horizontal Clean Benches sind zum Schutz ungefährlicher Anwendungen konzipiert und erfüllen die strengen Anforderungen der Biowissenschaften, Materialwissenschaftsanwendungen, pharmazeutischen Forschung und Entwicklung und Apotheken, die Arzneimittel herstellen. Der Nexus bietet außerdem eine Umgebung mit sauberem Luftstrom der ISO-Klasse 4 zum Schutz kritischer, ungefährlicher Proben.
  • Elektronisch abkommutierter Motor (ECM)
  • Unidirektionaler, laminarer Luftstrom
  • Constant Airflow Profile™ (CAP) Luftstromüberwachungssystem
  • Seitenwände aus Glas
  • Spill-Stopper-Design schützt HEPA-Filter vor Verschüttungen
  • Fernkonnektivität über Ethernet-Anschluss
  • Vorfilter zur Verlängerung der Lebensdauer des HEPA-Filters
  • Helle, blendfreie LED-Beleuchtung
Der laminare Luftstrom wird von einem ECM-Gebläse angetrieben, das mit der Constant Airflow Profile-Technologie (CAP™️) betrieben wird und einen kontinuierlichen, präzisen Luftstrom liefert, der mit langlebigen HEPA-Filtern energieeffizient ist. Das schlanke Design der Nexus Horizontal Clean Bench umfasst gehärtetes Sicherheitsglas und eine Edelstahl-Innenausstattung für müheloses Reinigen und Haltbarkeit in kritischen Umgebungen.
Die Touchscreen-Oberfläche verfügt über die Nexus OS™-Software, die die Bedienung vereinfacht, Zugriff auf Benutzereinstellungen bietet und bei Bedarf detaillierte Warnmeldungen anzeigt. Betriebsprotokolle und Wartungsaufzeichnungen werden an Bord gespeichert und können für ein sorgenfreies Compliance-Management aus der Ferne abgerufen werden.
Lieferumfang: Basisständer inbegriffen.