Unmarkiertes Mausklonplasmid, Lrrc15 (NM_028973)
Lieferant: OriGene
Lrrc15 (unmarkiert) – Leucinreiche Maus-Wiederholung mit 15 (Lrrc15).
- 5 Minuten bei 5.000 × g zentrifugieren
- Röhrchen vorsichtig öffnen und 100 µl steriles Wasser hinzufügen, um die DNA aufzulösen
- Röhrchen schließen und 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren
- Röhrchen kurz vortexen und dann schnell zentrifugieren (weniger als 5.000 × g), um die Flüssigkeit am Boden zu konzentrieren
- Das suspendierte Plasmid bei −20 °C lagern
- Die DNA ist bei Lagerung bei −20 °C ab Versanddatum mindestens ein Jahr lang stabil
Der ORF-Klon wird über eine Ionenaustauschsäule gereinigt und in einem 2D-Barcode-Matrixröhrchen mit 10 µg transfektionsbereiter, getrockneter Plasmid-DNA (mit 100 µl Wasser rekonstituieren) versandt.
Die molekulare Sequenz dieses Klons stimmt nur als Referenzpunkt mit der Gen-Zugangsnummer überein. Einzelne Transkriptsequenzen desselben Gens können sich jedoch durch natürlich vorkommende Variationen (z. B. Polymorphismen) unterscheiden, wobei jede ihre eigene gültige Existenz hat.