Bravo NGS
Lieferant: Agilent Technologies
Bravo
AGLSG5573AAEA 0 EUR
AGLSG5573AA
Bravo NGS
Instrumente zur Probenvorbereitung
Automatisieren Sie Genomik-Workflows für NGS ohne Qualitätseinbußen und bei geringem Platzbedarf.
  • Schnelle Automatisierung mit gebrauchsfertigen Protokollen und vorentwickelten Methoden für Agilent SureSelect, Agilent HaloPlex, Illumina TruSeq, NuGEN Ovation, KAPA HTP, PacBio SMRTbell, NEBNext und mehr
  • Einfach zu bedienende Schnittstelle erfordert keine Programmierkenntnisse, um Ihre automatisierten Methoden auszuführen
  • Konsistente Datenqualität hilft Ihnen, Ihren Durchsatz zu erhöhen, mit stets konsistenten Ergebnissen
  • Bereiten Sie bis zu zehnmal mehr Proben in derselben Zeit vor
  • Offene Plattform hilft Ihnen, mehr NGS- oder Genomikmethoden sicher zu automatisieren
  • Der optionale On-Deck-Thermocycler (ODTC) ist ein kompaktes und konfigurierbares Zubehör für das Bravo NGS-System, das die Zeit für unbeaufsichtigtes Arbeiten erhöht und Arbeitsabläufe vereinfacht
Agilent Bravo NGS ist eine flexible und kompakte Plattform für automatisierte Flüssigkeitshandhabung, die routinemäßige genomische Arbeitsabläufe optimiert, einschließlich Bibliotheksvorbereitung und Zielanreicherung für die Sequenzierung der nächsten Generation (NGS). Mit der Agilent VWorks-Automatisierungssteuerungssoftware können Benutzer das System schnell starten und vorprogrammierte Protokolle sicher ausführen, während die offene Plattform die Flexibilität bietet, eine breite Palette von Anwendungen abzudecken.
Das Bravo NGS bietet den Vorteil eines erhöhten Durchsatzes ohne Beeinträchtigung der Datenqualität und befreit Forscher von zeitaufwändigen und sich wiederholenden Aufgaben. Der integrierte On-Deck-Thermocycler (ODTC) erhöht die Walkaway-Zeit weiter und vereinfacht den NGS-Probenvorbereitungs-Workflow erheblich. Das kompakte Design der Agilent Bravo-Plattform für automatisierte Flüssigkeitshandhabung macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Labore mit eingeschränktem Platzangebot.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.