Bravo NGS Workstation
Lieferant: Agilent Technologies
Bravo
AGLSG5574AAEA 0 EUR
AGLSG5574AA
Bravo NGS Workstation
Instrumente zur Probenvorbereitung
Hochdurchsatz-(HT)-NGS-Probenvorbereitungsroboter für erhöhte Effizienz und maximale Walkaway-Zeit.
  • Schnelle Automatisierung mit gebrauchsfertigen Protokollen und vorentwickelten Methoden für Agilent SureSelect, Agilent HaloPlex, Illumina TruSeq, NuGEN Ovation, KAPA HTP, PacBio SMRTbell, NEBNext und mehr
  • Einfach zu bedienende Schnittstelle erfordert keine Programmierkenntnisse, um Ihre automatisierten Methoden auszuführen
  • Konsistente Datenqualität hilft Ihnen, Ihren Durchsatz zu erhöhen, mit stets konsistenten Ergebnissen
  • Bereiten Sie bis zu zehnmal mehr Proben in derselben Zeit vor
  • Walkaway-Automatisierung reduziert den Zeitaufwand für manuelles Arbeiten im Vergleich zum manuellen Workflow um das Fünffache.
  • Offene Plattform hilft Ihnen, mehr NGS- oder Genomikmethoden sicher zu automatisieren
  • Der optionale On-Deck-Thermocycler (ODTC) ist ein kompaktes und konfigurierbares Zubehör für das Bravo NGS-System, das die Zeit für unbeaufsichtigtes Arbeiten erhöht und Arbeitsabläufe vereinfacht
Die Agilent Bravo NGS Workstation basiert auf dem automatisierten Bravo-Flüssigkeitshandhabungsroboter, der für die Bibliotheksvorbereitung und Zielanreicherung unter Verwendung von Sequenzierungsprotokollen der nächsten Generation (NGS) vorkonfiguriert ist. Workstation-Module fügen Mikroplattenhandhabung hinzu, um die Walkaway-Zeit zu maximieren. Die intuitive Agilent VWorks-Software ermöglicht die schnelle Einrichtung vorprogrammierter Protokolle, erlaubt jedoch fortgeschrittenen Benutzern die Erstellung benutzerdefinierter Protokolle.
Die Bravo NGS Workstation zeichnet sich durch die Konsistenz und Zuverlässigkeit des Bravo-Moduls bei der Hochdurchsatz-Probenvorbereitung aus. Integrierte Hardware, wie der neue On-Deck-Thermocycler (ODTC), kombiniert mit SureSelect-Protokollen, rationalisiert den NGS-Probenvorbereitungs-Workflow bei gleichzeitiger Wahrung der Anwendungsflexibilität. Gesteuert durch dieselbe Software wie das Bravo NGS, kann Ihr Labor nahtlos auf Hochdurchsatz aufrüsten und die Investition in die Laborautomatisierung maximieren.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.