Anilin ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: AminobenzolPhenylamin
21424.290EA 55.9 EUR
21424.290 21424.230
Anilin ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Anilin
* material may darken during storage with no loss in purity
Formel: C₆H₅NH₂
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6,2 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119451454-41
Merck Index: 13,00661
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0%
Water max. 0.2%
Ash content max. 0.02%
Density (20°C) 1.020 - 1.025