Anilin ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: AminobenzolPhenylamin
21425.230EA 23.7 EUR
21425.230 21425.290
Anilin ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anilin
* material may darken during storage with no loss in purity
Formel: C₆H₅NH₂
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6,2 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119451454-41
Merck Index: 13,00661
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.5%
Water max. 0.2%
Residue after ignition max. 0.005%
Hydrocarbons Passes Test
Nitrobenzene (C6H5NO2) max. 0.003%
Copper (Cu) max. 0.5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Lead (Pb) max. 1 ppm
Density (20°C) 1.021 - 1.023