Cholesterin FS 10
Lieferant: DIAGNOSTIC SYSTEMS (DIASYS)
Synonyme: 3β-Hydroxy-5-cholesten5-Cholesten-3β-olCholesterolCholest-5-en-3β-ol
DIAS113009910917EA 249 EUR
DIAS113009910917
Cholesterin FS 10
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
Molecular Weight: 386,66 g/mol
Dichte: 1,0050 g/ml at 20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5