Weithalskanister mit Griff - Polyethylen
Lieferant: Semadeni
SEMA10604EA 0 EUR
SEMA10604
Weithalskanister mit Griff - Polyethylen
Sicherheitsbehälter
Mehrzweck-Weithalskanister mit praktischem, stabilem Kunststoffgriff. Hergestellt aus lebensmittelechtem und geruchsneutralem Hart-Polyethylen (PE-HD). Kann vollständig entleert werden und ist dank der großen Öffnung innen leicht zu reinigen.
  • Höhe: 280 mm
  • Abmessungen: 170×280 mm
  • Hals-Ø: 80 mm; Hals: DIN 96
  • Gewicht: 365 g
Die Kanister sind mit einem ³/₄''-Gewindeanschluss (ungeöffnet) ausgestattet und können daher durch Einschrauben eines Hahns in einen Lagerbehälter mit Hahn umgewandelt werden.