Magicard™ Prima 8 Uno Card Drucker
Lieferant: Brady
Magicard™
BRDY321953EA 2750 EUR
BRDY321953
Magicard™ Prima 8 Uno Card Drucker
Drucker Document Printers
Der Magicard™ Prima 8 bietet eine zuverlässige, robuste Lösung für die sofortige Ausgabe und Laminierung in einem kompakten Paket.
  • Einseitiger Druck
Mithilfe eines Retransfer-Druckverfahrens werden die Bilder zunächst auf eine dünne Folie gedruckt und dann thermisch auf die Kartenoberfläche übertragen. Dadurch entsteht ein hochauflösendes, glänzendes Bild, das bis an die Ränder der Karte gedruckt wird.
Codierungstyp: Ohne
Visuelle Sicherheit: Hologramm, UV-Effekt
Standards: UKCA.
Bestellinformation: Garantie: Drei Jahre MagiCover Plus.
Lieferumfang: Dieser Prima 8-Drucker wird mit einer Bedienungsanleitung, einer Kurzanleitung, zwei Netzkabeln (US- und EU-Stecker), einer Reinigungskarte, einem Kartenstapler, einem USB-Kabel, Pinzetten und Handschuhen geliefert.