Wischspender, zur Wandmontage, zetMatic®
Lieferant: ZVG
zetMatic®
115-2741EA 169 EUR
115-2741
Wischspender, zur Wandmontage, zetMatic®
Wischtuch-Spender
Wandmontierbarer Spender aus Stahl mit Aluminium-Pulverbeschichtung. Geeignet für Rollen mit einer Breite von max. 42 cm.
  • Mit Müllbeutelhalter
  • Tuchrollen können einfach ausgetauscht werden
  • Zur Wandmontage