Kolben, Jod
Lieferant: Wepa
WEPA019432EA 131 EUR
WEPA019432
Kolben, Jod
Kolben Jodzahlkolben
Jodflasche mit NS, Weithals aus Borosilikatglas, mit NS und Deckelstopfen.
  • Normschliffverbindungen: 45/40