di-Natrium-α-glycerophosphat Hydrat Gemisch aus Isomeren
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: ortho-Phosphorsäure(2,3-dihydroxypropyl)ester Dinatriumsalz Hydrat
EHERTRC-G601603-1GEA 0 EUR
EHERTRC-G601603-1G
di-Natrium-α-glycerophosphat Hydrat Gemisch aus Isomeren
di-Natrium-α-glycerophosphat Hydrat
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Molecular Weight: 216,04 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00149082
CAS-Nummer: 55073-41-1