MULTISURE® HIV Rapid Test
Lieferant: MP Biomedicals
MULTISURE®
43030-020EA 0 EUR
43030-020
MULTISURE® HIV Rapid Test
Blotting-Kits
Der MULTISURE ® HIV-Schnelltest ist als Schnelldiagnosetest gedacht und wurde entwickelt, um Antikörper zu erkennen, die spezifisch gegen HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 (reagiert auch mit HIV-2) und HIV-2 gp36-Antigene in menschlichem Serum, Plasma, aus dem Finger entnommenem Vollblut oder Vollblut mit Antikoagulanzien sind.
  • Diagnoseplattformen: Schnelltest
  • Diagnoselösungen: Infektionskrankheit
  • Getestete Krankheit: Humanes Immundefizienzvirus (HIV)
  • Probentyp Plasma, Serum, Vollblut
  • Analyt/Ziel: HIV 1- und 2-Antikörper