Thermotransferband, R7953
Lieferant: Brady
BRDY237575EA 38.36 EUR
BRDY237575
Thermotransferband, R7953
Farbbänder
Alternatives Wachs-/Harzband mit Standardleistung für R7950 mit geringerer Chemikalien- und Wischbeständigkeit.
  • Halogenfreie Materialien
  • Farbband mit offenem Kern, Tintenseite außen
Stärke: 0,0045 mm
Max. Betriebstemperatur: 35 °C
Min. Betriebstemperatur: 5 °C
Farboptionen: Einfarbiges Farbband
Druckerkompatibilität: i7100, PR Plus, THT-Drucker mit 76-mm-Kern