Kupfer(II)-ethylendiamin 1 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Viskositätsmessung von Cellulose gemäß DIN 54270, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1)Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxidKupfer(II)-ethylendiamin-LösungKupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxidBis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09288.1000EA 463 EUR
1.09288.1000
Kupfer(II)-ethylendiamin 1 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Viskositätsmessung von Cellulose gemäß DIN 54270, Supelco®
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Molecular Weight: 217,76 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 - 12.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material