Ammoniumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005301
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Salmiak
87769.290EA
143
EUR
87769.290
Ammoniumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1005301
Ammoniumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53,49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 |