Magnesiumsilikat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
43807.30EA 550 EUR
43807.30 43807.18
Magnesiumsilikat ≥99% (Metall-Basis)
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
Schmelzpunkt: 1910 °C
Dichte: 3,21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1