Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Lieferant: Merck
Synonyme: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
SUPL20281EA 195 EUR
SUPL20281
Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1