Magnesiumsilikat für die Analyse von Pestizidrückständen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Aktiviertes Magnesiumsilikat
, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv
, Florisil
, Kieselsäure Magnesiumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
20280-UEA
184
EUR
20280-U
Magnesiumsilikat für die Analyse von Pestizidrückständen, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel:
MgO₃Si Molecular Weight: 100,38 g/mol |
MDL:
MFCD00078249 CAS-Nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |