Florisil® für die Analyse von Pestizidrückständen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46382-500GEA 290 EUR
46382-500G
Florisil® für die Analyse von Pestizidrückständen, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1