Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES GMBH
SGWA01322EA 0 EUR
SGWA01322
Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1416 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3