di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) 5 mg, Tabletten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratp-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz HexahydratPhosphatasesubstratpNPP4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
PIER34047EA 212 EUR
PIER34047
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) 5 mg, Tabletten
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Molecular Weight: 371,144 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5