di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP), Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratp-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz HexahydratPhosphatasesubstratpNPP4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
0364-25GEA 530 EUR
0364-25G
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP), Reagenzqualität
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Preferred substrate for high sensitivity detection of alkaline phosphatase in EIA assays. Read at 405 nm.
Soluble.Reaction Condition: 1 mg/ml in 10 mM Diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9.5.
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Molecular Weight: 371,144 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Em (312 nm, 0.15M AMP Buffer, pH 10.25) >9800
Inorganic Phosphate (% by Weight) <1.0%
p-Nitrophenol <0.1%