Testbenzin, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Stoddard LösungsmittelSiedegrenzbenzinWaschbenzin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL86460-2.5LEA 66.1 EUR
SIAL86460-2.5L SIAL86460-1L
Testbenzin, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Testbenzin
CAS-Nummer: 8052-41-3
EINECS: 232-489-3
UN: 1268
ADR: 3,III