Polyvinylacetat, M.W. 35,000-45,000
Lieferant: VWR Chemicals
87121.290EA
0
EUR
87121.290
Polyvinylacetat, M.W. 35,000-45,000
Polyvinylacetat
Formel:
[CH₂CH(O₂CCH₃)]n |
MDL:
MFCD00084457 CAS-Nummer: 9003-20-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Viscosity (10 %; ethyl acetate) | 2.5 - 3.0 mPa.s |
Acidity | Max. 0.008 meq/g |
Residual monomer | Max. 5 ppm |