Essigsäureanhydrid 25% in Pyridin Reag. Ph. Eur. 1000501
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Acetanhydrid
87760.290EA 984 EUR
87760.290
Essigsäureanhydrid 25% in Pyridin Reag. Ph. Eur. 1000501
Essigsäureanhydrid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (CH₃CO)₂O
Molecular Weight: 102,09 g/mol
MDL: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1282
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/2302253.jpg