Menschliches markiertes ORF-Klon-Lentivirenpartikel, ICOS-Ligand (ICOSLG)
Lieferant: OriGene
ORIGRC208975L3VEA 1320 EUR
ORIGRC208975L3V
Menschliches markiertes ORF-Klon-Lentivirenpartikel, ICOS-Ligand (ICOSLG)
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Lenti ORF-Partikel, ICOSLG (Myc-DDK-markiert) – menschliches induzierbares T-Zell-Co-Stimulator-Ligand (ICOSLG), 200 µl, >10^7 TU/ml.
Die molekulare Sequenz dieses Klons stimmt nur als Referenzpunkt mit der Gen-Zugangsnummer überein. Einzelne Transkriptsequenzen desselben Gens können sich jedoch durch natürlich vorkommende Variationen (z. B. Polymorphismen) unterscheiden, wobei jede ihre eigene gültige Existenz hat. Dieser Klon stimmt im Wesentlichen mit der Referenz überein, es wird jedoch vor der Verwendung eine vollständige Überprüfung aller vorherrschenden Varianten empfohlen.
Dieser Klon wurde so konstruiert, dass er den vollständigen ORF mit einem Expressions-Tag exprimiert. Die Expression variiert je nach Art des Gens.