Salzlösung gemäß BS.2011 Teil 2.1kb (künstliches Meerwasser)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Meerwasser, künstlich
79789LHEA 259 EUR
79789LH
Salzlösung gemäß BS.2011 Teil 2.1kb (künstliches Meerwasser)
Salzlösung gemäß BS.2011 Teil 2.1kb (künstliches Meerwasser)
Zusammensetzung:
Natriumchlorid 26,5 g
Magnesiumchlorid. 2,4 g
Magnesiumsulfat 7H₂O 6,75 g
Calciumchlorid 2H₂O 1,46 g
Kaliumchlorid 0,73 g
Natriumbicarbonat 0,2 g
Natriumbromid 0,28 g
Entionisiertem Wasser auf 1 Liter