Peha-taft® Puderfreie Latexhandschuhe
Lieferant: Hartmann
Peha-taft®
HART9425954EA 98.9 EUR
HART9425954 HART9425964 HART9425941 HART9425894 HART942595 HART9425904 HART9425914 HART9425924 HART9425934 HART9425944
Peha-taft® Puderfreie Latexhandschuhe
Handschuhe
Puderfreier Einmal-OP-Handschuh aus dünnem und besonders weichem Latex, besonders leichtes Anziehen durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastgefühl, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreies Tragen durch vollanatomische Passform.
  • Anspruchsvoll
  • Raffiniert und glatt, ohne rutschig zu sein
  • Steril
  • paarweise versiegelt mit Ozonschutz
Peha-taft® Latex ist ein Medizinprodukt gemäß EN 455 und persönliche Schutzausrüstung gemäß EN 374, geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien.
Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und für Risikopatienten als Überhandschuh bei Double-Glove-Verwendung.
Empfohlen als Überhandschuh in Kombination mit Peha-Unterhandschuh Latex.
Erreicht einen AQL-Level von 0,65.
Verpackung: Eine Faltschachtel mit 50 Stück, eine Schachtel mit 6 Faltschachteln.