Ein tragbares Instrument – alle wichtigen Parameter.
- Sondenbasierte Tests umfassen pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und mehr
- 5-poliger Eingangsanschluss: Zwei M12-Anschlüsse für IntelliCal™-Sonden
- Abmessung 130,8×58,9×258,3 mm
Der tragbare Parallelanalysator (PPA) SL250 von Hach ist ein innovatives Multiparameter-Wasserqualitätsmessgerät, mit dem Sie gleichzeitig kolorimetrische und sondenbasierte Messungen durchführen können. Das Instrument und die entsprechenden Chemkey-Reagenzien sind unabhängig von technischen Kenntnissen einfach zu verwenden. Im Vergleich zu herkömmlichen Pulver- oder Flüssigreagenzmethoden verwenden Chemkeys eine vereinfachte Testmethode, die keine Probenvorbereitung erfordert, wodurch der Prozess erheblich einfacher, schneller und sicherer wird und die Variabilität der Ergebnisse drastisch reduziert wird.
Kolorimetrische Tests umfassen freies Chlor, Gesamtchlor, Fluorid, Mangan im hohen Bereich, Zink, Kupfer, Nitrit, gelöstes Eisen, Alkalinität im hohen und niedrigen Bereich, Orthophosphat im hohen und niedrigen Bereich, Härte im hohen und niedrigen Bereich, Peressigsäure und mehr.
Standards: UKCA, FCC, ISED, RCM, KC.
Lieferumfang: SL250 PPA mit Tragetasche, 125-V-Stromkabel und Handbuch.