Das Milli-Q® SR 240-Wasserreinigungssystem liefert reines Umkehrosmosewasser (RO) an einen mobilen SQ Switch 3,5-l-Tank. Es kann mit einem Schwerkraftventil (optional) ausgestattet werden, um reines RO-Wasser direkt aus dem SQ Switch-Tanksockel abzugeben.
- Trinkbares Leitungswasser
- Der Laborspeisewasseranschluss muss ein ¹/₂“-Außengewinde NPT/BSP/GAZ sein
- Kompakt, mobil, skalierbar
- Einfach anschließen, verwenden und warten
- Für den grundlegenden Laborgebrauch
Diese Milli-Q® SR 240-Produktionsstation ist Teil einer von 6 voreingestellten Konfigurationen (Milli-Q® SQ 240), die für die Milli-Q® SQ 2-Serienfamilie verfügbar sind, die den Benutzern volle Autonomie bietet und an die Anforderungen und Entwicklungen des Labors anpassbar ist.
Diese RO-Wasserproduktionsstation bietet:
Schnelles (nur 6 Minuten) Nachfüllen des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch produziertem reinem RO-Wasser dank der RO-Kartusche mit hohem Durchfluss (bis zu 42 L/h) der Reinwasserproduktionsstation; RO-Wasserrückgewinnungsschleife spart 50% des zurückgewiesenen Wassers; automatische RO-Membranspülung erhält die hohe Leistung aufrecht.
Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Produktionsstation für reines RO-Wasser, die mehrere autonome Milli-Q® SQ 200-Abgabemodule für Reinstwasser versorgen kann (einfach in eine Steckdose stecken); unterstützt die Erweiterung der Laboraktivitäten und begrenzt gleichzeitig die Budgetinvestitionen. Der individuelle Austausch der Twist-and-Lock-Kartusche für jeden erschöpften Reinigungsschritt vereinfacht die Wartung und begrenzt die Betriebskosten.
Kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen unterstützen die Nachhaltigkeitsbemühungen des Labors. In Kombination mit dem autonomen Milli-Q® SQ 200-Reinstwasserabgabemodul profitieren Labore von: Einfacher, manueller Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeschulten Benutzer die Abgabe von Reinstwasser mit variabler Durchflussrate von bis zu 1,6 L/min bis tropfenweise. Die zuverlässige Qualität von Reinstwasser (Typ 1) mit 18,2 MΩ·cm-spezifischem Widerstand wird auf einen Blick durch eine farbige LED angezeigt und der TOC wird durch eine integrierte UV-Lampe mit Photooxidation reduziert. Frisch abgegebenes Reinstwasser, das dank des mobilen SQ-Umschalttanks überall verfügbar ist, im Labor oder außerhalb.