EUROMAT 1000 N Metallspender für Flaschen
Lieferant: Physioderm
FAWE14182001EA 351 EUR
FAWE14182001
EUROMAT 1000 N Metallspender für Flaschen
Seifen- und Flüssigseifenspender
Metallspender geeignet für alle flüssigen Produkte ohne Scheuermittel in 1000 ml Hartflaschen.
  • Gehäuse aus matt eloxiertem Aluminium
  • Mit von vorne abnehmbarer Pumpe
  • Spendemenge einstellbar
Bei Verwendung des Spenders mit Enghalsflasche bitte Deckel und Feder entfernen.
Zubehörinformationen: Tropfschalengestell inkl. Schale und Abdeckplatte auf Anfrage als separates Zubehör erhältlich.
Lieferumfang: Inkl. leerer 1000-ml-Hartflasche (Weithals).
Verpackung: Einzelgerät im Karton, inkl. Wandbefestigungsmaterial.