Ergänzungskit für MVEC-Wachstumsmedium, FCS
Lieferant: Provitro
PRTV2150102EA 112 EUR
PRTV2150102
Ergänzungskit für MVEC-Wachstumsmedium, FCS
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Das Ergänzungskit für mikrovaskuläres Endothelzellwachstumsmedium eignet sich für die Kultivierung menschlicher mikrovaskulärer Endothelzellen von Provitro, nachdem die Komponenten des Ergänzungskits zu 500 ml Basalmedium hinzugefügt wurden. Die Formulierung ist für eine anfängliche Anzucht von 4000 Zellen/cm² bis zur Konfluenz (ca. 90%) optimiert. Futterschicht, Matrixsubstrate oder andere Substanzen sind nicht erforderlich. Aufgrund der Möglichkeit einer verringerten proliferativen Aktivität empfehlen wir, das Antibiotika-Ergänzungsmittel nur für frisch isolierte Zellen zu verwenden.
Es kann Monozyten aktivieren, was auf potenzielle immunregulatorische Rollen hinweist. Die Aktivitäten von IL-3 beruhen häufig auf einer Kostimulation mit anderen Zytokinen. Insbesondere ist IL-3 speziesspezifisch und weist eine variable Glykosylierung auf.
Speicher: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.
Bitte beachten Bewahren Sie die Ergänzungen bei −20 °C auf. Verwenden Sie die Ergänzungen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Vermeide jeglichen auftauen/einfrieren-Zyklus.