Fibroblast Supplement-Mix, FCS
Lieferant: Provitro
PRTV2170401EA 91 EUR
PRTV2170401
Fibroblast Supplement-Mix, FCS
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Das Ergänzungskit für definiertes Fibroblastenerhaltungsmedium eignet sich für die Erhaltungskultivierung menschlicher Provitro-Fibroblasten (HFIB), nachdem die Komponenten des Ergänzungskits zu 500 ml Basalmedium hinzugefügt wurden. Die Formulierung ist für eine Erstaussaat von 6000 Zellen/cm² optimiert. Futterschicht, Matrixsubstrate oder andere Substanzen sind nicht erforderlich. Wir empfehlen, das Antibiotika-Präparat nur für frisch isolierte Zellen zu verwenden.
Speicher: Die Proben bleiben ab dem Empfangsdatum zwölf Monate lang stabil, wenn sie im Temperaturbereich von −20 bis −80 °C gelagert werden. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, halten Sie bei diesen Temperaturen eine sterile Umgebung aufrecht. Für eine bessere Konservierung ist es ratsam, das Protein zu aliquotieren. Vermeiden Sie wiederholte Gefrier-Auftau-Zyklen der Proben, um einen Abbau zu verhindern und die Integrität des Materials zu erhalten.
Bitte beachten Bewahren Sie die Ergänzungen bei −20 °C auf. Verwenden Sie die Ergänzungen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Vermeide jeglichen auftauen/einfrieren-Zyklus.