ROT.ROTATEMP SBS me-vi Viskosimeter-Paket
Lieferant: IKA
IKAA10013993EA 7376 EUR
IKAA10013993
ROT.ROTATEMP SBS me-vi Viskosimeter-Paket
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Das ROTATEMP SBS me-vi Paket ist die ideale Lösung für die präzise und zuverlässige Viskositätsmessung schwer messbarer, hochviskoser Proben.
  • Schnell, präzise und reproduzierbare Ergebnisse: Die Kombination aus ROTAVISC Viskosimeter und ROTATEMP Hochtemperatursystem vereinfacht die Viskositätsmessung schwer messbarer, hochviskoser Proben
  • Einfache Bedienung und platzsparend: Das komplette System wird anschlussfertig geliefert. Durch sein platzsparendes Design passt es problemlos in jedes Labor
  • Optimale Kompatibilität und Automatisierung: ROTAVISC und ROTATEMP sind mit der Laborsoftware labworldsoft® kompatibel, die Ihnen die Automatisierung, Kontrolle und Dokumentation Ihrer Messergebnisse erleichtert
Das Paket kombiniert das ROTAVISC SBS me-vi Rotationsviskosimeter mit dem ROTATEMP Hochtemperatursystem, um eine optimale Temperaturkontrolle während des Messvorgangs zu gewährleisten.
ROTAVISC SBS me-vi ist ein Hochleistungs-Rotationsviskosimeter für Anwendungen in einem Messbereich von 100 bis 40000000 mPas. Ausgestattet mit modernster Kugellagertechnologie (SBS - Stahlkugellager, schwebend) bietet es außergewöhnliche Zuverlässigkeit, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohem Probendurchsatz, häufigen Spindel- oder Standortwechseln oder unter eher rauen Umgebungsbedingungen.
Das platzsparende ROTATEMP Hochtemperatursystem ist die perfekte Ergänzung zur Messung temperaturabhängiger Proben, die bei Raumtemperatur nicht fließen können, wie Asphalt, Bitumen, Wachs, Polymere, Bonbonbasis oder Schmelzklebstoffe. Dank präziser und effizienter Temperaturregelung, basierend auf der bewährten IKA-Magnetrührtechnologie, können Proben in nur 16 Minuten auf 300 °C erhitzt werden, ohne zu überhitzen. So können präzise und reproduzierbare Messungen durchgeführt werden.
Lieferumfang: Paket beinhaltet ROTAVISC SBS me-vi control, ROTASTAND, ROTATEMP, SP set-2 und PT 100.8.