ROT.ROTATEMP me-vi Viskosimeter-Paket
Lieferant: IKA
IKAA10014015EA 6936 EUR
IKAA10014015
ROT.ROTATEMP me-vi Viskosimeter-Paket
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Das ROTATEMP me-vi Paket ist die ideale Lösung für die präzise und zuverlässige Viskositätsmessung schwer messbarer, hochviskoser Proben.
  • Schnell, präzise und reproduzierbare Ergebnisse: Die Kombination aus ROTAVISC Viskosimeter und ROTATEMP Hochtemperatursystem vereinfacht die Viskositätsmessung schwer messbarer, hochviskoser Proben
  • Einfache Bedienung und platzsparend: Das komplette System wird anschlussfertig geliefert. Durch sein platzsparendes Design passt es problemlos in jedes Labor
  • Optimale Kompatibilität und Automatisierung: ROTAVISC und ROTATEMP sind mit der Laborsoftware labworldsoft® kompatibel, die Ihnen die Automatisierung, Kontrolle und Dokumentation Ihrer Messergebnisse erleichtert
Das Paket kombiniert das ROTAVISC me-vi Rotationsviskosimeter mit dem ROTATEMP Hochtemperatursystem, um eine optimale Temperaturkontrolle während des Messvorgangs zu gewährleisten.
ROTAVISC me-vi ist ein Hochleistungs-Rotationsviskosimeter für Anwendungen im Messbereich von 100 bis 40000000 mPas.
Das platzsparende ROTATEMP Hochtemperatursystem ist die perfekte Ergänzung zur Messung temperaturabhängiger Proben, die bei Raumtemperatur nicht fließen können, wie Asphalt, Bitumen, Wachs, Polymere, Bonbonbasis oder Schmelzklebstoffe. Dank präziser und effizienter Temperaturregelung, basierend auf der bewährten IKA-Magnetrührtechnologie, können Proben in nur 16 Minuten auf 300 °C erhitzt werden, ohne zu überhitzen. So können präzise und reproduzierbare Messungen durchgeführt werden.
Lieferumfang: Paket beinhaltet ROTAVISC me-vi control S000, ROTASTAND, ROTATEMP, SP set-2 und PT 100.8.