Rechteckige Küvetten mit Verschluss
Lieferant: Hach
HACHLZM381EA 0 EUR
HACHLZM381
Rechteckige Küvetten mit Verschluss
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Neue Einweg-Probenküvette mit Schraubverschluss für einfache und sichere Farbmessungen. Die Küvette ist speziell für die Messung flüchtiger, toxischer oder krebserregender Substanzen konzipiert. Die leicht verschließbare rechteckige Probenküvette mit Schraubverschluss erfüllt die Sicherheitsanforderungen der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
  • Sichere und zuverlässige Messergebnisse durch hohe Strahlenganglängen
  • Sichere Handhabung, da kein Verschüttungsrisiko durch geschlossene Probenküvette
  • Schutz vor Ausgasung oder vorzeitiger Verdunstung der Probenflüssigkeit
Die Proben in der versiegelten Küvette können direkt als Rückstellproben verwendet oder für Langzeitalterungstests aufbewahrt werden.
Die verschließbare Küvette eignet sich für alle Lico-Farbanwendungen als direkter Ersatz für die vorhandene 50-mm-Kunststoffküvette LZM130, ohne jeglichen Überprüfungsaufwand, da Material und Abmessungen exakt gleich sind.