Human Leukopak
Lieferant: PROVITRO
12192100025 12192100050 12192100100 12192100200 11192100025 11192100050 11192100100 11192100200 12192200999 11192200999
PRTV12192100025EA 3266.55 EUR
PRTV12192100025 PRTV12192100050 PRTV12192100100 PRTV12192100200 PRTV11192100025 PRTV11192100050 PRTV11192100100 PRTV11192100200 PRTV12192200999 PRTV11192200999
Human Leukopak
Zellen
Unser hochzellkonzentriertes Leukopak ist ein Spezialprodukt aus der Leukapherese unter Verwendung des Spectra Optia-Systems. Diese fortschrittliche Technologie verwendet Zentrifugalmechanismen für einen kontinuierlichen Blutfluss und extrahiert weiße Blutkörperchen aus dem peripheren Blut in einen sterilen Beutel mit ACD-A-Antikoagulans. Das angereicherte Produkt umfasst Monozyten, Lymphozyten, Blutplättchen, Plasma und Erythrozyten.
  • Leukopak wird von gesunden Spendern unter Verwendung genehmigter Genehmigungsformulare und -verfahren entnommen
  • Die Entnahmeverfahren wurden vom Institutional Review Board (IRB) genehmigt.
  • Das Produkt umfasst Spenderinformationen und serologische Tests für: HIV, HBs-AG, HCV
  • Zusätzliche optionale Informationen und Tests sind gegen eine geringe Gebühr erhältlich.
Unser Angebot umfasst Leukopaks aus unserem bestehenden Bestand sowie die Bereitstellung von prospektiven Sammlungen, die auf spezifische Forschungsanfragen zugeschnitten sind. Diese vielseitige Produktpalette gewährleistet eine breite Palette von Optionen für eine Vielzahl von Forschungsanforderungen, egal ob Sie aus unserem sofort verfügbaren Bestand schöpfen oder kundenspezifische Sammlungen basierend auf einzigartigen Projektanforderungen arrangieren.
Speicher: Bereiten Sie die Zellen für eine längere Lagerung in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff vor oder tauen Sie sie für den sofortigen Gebrauch auf. Lagern Sie die Zellen nicht in der flüssigen Phase von Stickstoff. Eine kurzfristige Lagerung (weniger als zwei Wochen) bei −80 °C ist akzeptabel, sollte aber für optimale Stabilität minimiert werden. Nach dem Auftauen müssen die Proben unbedingt sofort verwendet werden.
Bitte beachten Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt.