Chloroform-[D1] (99,8% D) + 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Trichlormethan-D1 Chloroform-D
84111.0500EA 356 EUR
84111.0500 84111.0100
Chloroform-[D1] (99,8% D) + 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Wasser Max. 0,01 %