Methanol-[D4] (98% D) mit 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methylalkohol-D4Carbinol-D4Holzalkohol-D4Hydroxymethan-D4Methylalkohol deuteriertMethyl-D3 Alkohol-D
84116.0010EA 99 EUR
84116.0010
Methanol-[D4] (98% D) mit 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36,01 g/mol
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Wasser (HDO+D2O) Max. 0,03 %