IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99%, BioChemica®
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
IPTG
A1008.0005
A1008.0025
A1008.0050
A1008.0100
A1008.0005EA
119
EUR
A1008.0005
A1008.0025
A1008.0050
A1008.0100
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99%, BioChemica®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238,31 g/mol Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109,5…110.5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) | min. 99 % |
α20°C/D; 1 %, H2O | -28.5° - -34.5° |
pH (5 %; H2O) | 5.0 - 7.0 |
Dioxane | max. 0.0001 % |
Water (K.F.) | max. 1.0 % |