1,2-Diethoxyethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DiethylglycolEthylenglycoldiethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20390.0250EA 92.3 EUR
8.20390.0250 8.20390.9999 8.20390.0050
1,2-Diethoxyethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Diethoxyethan
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 121,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,8484 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009253
CAS-Nummer: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 34 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 120 - 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12.5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.3922 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid