Sudan IV, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Scarlet Red ScharlachFat Red BOil Red IVScarlet RedScarlet RSudan® IV (Scharlachrot)1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphtholOil Red BB1-([2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl)naphthalen-2-olSudan M Rot 380Oil RedBiebrich scarlet RLipid CrimsonSolvent Red 24
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
67386-25MGEA 143 EUR
67386-25MG
Sudan IV, Supelco®
Sudan IV
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Molecular Weight: 380,45 g/mol
Schmelzpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003893
CAS-Nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538