Bromthymolblau
Lieferant: Hach
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
HACH25532EA 21.2 EUR
HACH25532
Bromthymolblau
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Schmelzpunkt: 204…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430