Acrylnitril

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr

Synonyme: 3-Cyanpropen

EHERC10045500EA 41 EUR
EHERC10045500
Acrylnitril
Acrylnitril
Formel: C₃H₃N
Molecular Weight: 53,06 g/mol
Siedepunkt: 77,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83,55 °C
Dichte: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
MDL: MFCD00001927
CAS-Nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00133

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR