Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Cyanpropen
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) 35-40 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL320137-1LEA
95.1
EUR
SIAL320137-1L
Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylnitril
Formel:
C₃H₃N Molecular Weight: 53,06 g/mol Siedepunkt: 77,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83,55 °C Dichte: 0,7951 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –5 °C |
MDL:
MFCD00001927 CAS-Nummer: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3,I Merck Index: 13,00133 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...