Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 25% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086203
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminobenzolsulfonsäure
, Anilin-4-sulfonsäure
87945.180EA
106
EUR
87945.180
Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 25% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086203
Sulfanilsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Molecular Weight: 173,19 g/mol |
MDL:
MFCD00007886 CAS-Nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 UN: 2790 ADR: 8,III |