Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 6% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086201
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 4-AminobenzolsulfonsäureAnilin-4-sulfonsäure
87944.180EA 189 EUR
87944.180
Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 6% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086201
Sulfanilsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg