Coomassie Brillantblau G 250, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: C.I. 42655Coomassie Blau G 250Brillantblau GHydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylen]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium MononatriumsalzBrillantindocyanin GAcid Blue 90
SIAL27815-25G-FEA 91 EUR
SIAL27815-25G-F SIAL27815-100G-F
Coomassie Brillantblau G 250, Sigma-Aldrich®
Coomassie Brillantblau G 250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 854,04 g/mol
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078482
CAS-Nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4